Läs mer
Vatten, (DNAS-, RNAS-fri), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-23724
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Nalgene Poly flaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
Produktkod. 10295243
Brand: Fisher BioReagents BP248450
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vatten, H2O , CAS-nummer-7732-18-5, divätemonoxid, diväteoxid, 100mL, ångtryck: 17,5 mmHg vid 20 grader C, 100 grader C, CHEBI: 15377, Grå, Färglös, 1 000 g/cm3, Filtrerat-DNAsfritt filter 0. 18.02, Låg risk för vanlig industriell eller kommersiell hantering.
Dietylpyrokarbonat (DEPC)-behandlat vatten är garanterat nukleasfritt (testat för både DNas och RNase) och är lämpligt för allt RNA-arbete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering DNASE, RNASE free
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
DNas DNase-fri
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Förpackning Nalgene Poly flaska
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Behandling(er) DEPC-treated and autoclaved.
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 50 mL
Fysisk form Vätska