Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
250ml
4 L
500ml
Paket med 4
Beskrivning
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm |
| Kemiskt namn eller material | Water |
| Namnnotering | CHROMASOLV™ LC-MS |
| Kokpunkt | 100°C |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Linjär formel | H2O |
| Beilstein | 2050024 |
| Synonym | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
| IUPAC-namn | oxidane |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.015 |
| Visa mer |