Läs mer
Vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-216517 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10541344
Brand: Thermo Scientific Acros 389390010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För HPLC
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. 0.004 max. at 254nm, 0.009 max. at 210nm, 0.05 max. at 200nm
Kemiskt namn eller material Water
Färg Färglös
Kokpunkt 100.0°C
Konduktivitet 1μS/cm Max.
Linjär formel H2O
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet HPLC
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning 0.0003% max.
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kvantitet 1 L
Brytningsindex 1.3334
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.