Läs mer
Memmert™ Vattenbad WTB
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7,5 l
10 l
17,5 l
23,1 l
37,5 l
51 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Intuitiv, flexibel och kalibrerbar - dessa tre ord beskriver Memmert vattenbad WTB.
- Modellstorlekar: 6, 11, 15, 24, 35 och 50
- Temperaturintervall vid drift +5°C över omgivningstemperaturen upp till +100°C
- Arbetstemperaturområde med Peltier kylenhet CDP: +10 C°till 100°C
- Temperaturinställning: Celsuis/Fahrenheit
- Temperaturkontroll: tvåstegssäkerhetssystem för att förhindra övertemperatur, individuellt justerbart övertemperaturlarm.
- Timer: digital timer från 1 minut upp till 99 timmar och 59 minuter, visuell och akustisk
- Intuitiv att använda, anpassningsbar fjärrskärm CustomView
- Utmärkt driftkoncept: grafisk färgdisplay med pekskärm och bekväm menynavigering
- Praktisk och robust: snabb vattendränering, enkel att rengöra
- Kan utökas flexibiliteten med skräddarsydda tillbehör (t.ex. cirkulationspump, kylenhet, skakapparat, provrörshållare)
- Kan kalibreras för exakta temperaturinställningar (2-punktskalibrering)
Perfekt för dagligt bruk i laboratoriet: Den högkvalitativa rostfria behållaren med rundade hörn är lätt att rengöra och kan tömmas helt med hjälp av standarddrängeringsventilen utan att rester lämnas kvar. Den kompakta ergonomiska designen gör att Memmert WTB passar på alla laboratoriebord.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 23,1 l |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Temperaturområde | Minst 5 över omgivningstemperatur till 100 °C |
| Typ | Vattenbad |
| Visa | 3,5 tum grafisk färgskärm med pekskärm |
| Timer | Digital timer från 1 min. upp till 99 timmar 59 min., visuellt och akustiskt |
| Mått (D x B x H) | 349 x 554 x 295 mm |
| Mått (LxBxH) Inredning | 472 x 267 x 200 mm |
| Fraktvikt (metrisk) | 16 kg |
| Vikt (metrisk) | 10 kg |
| Visa mer |