Läs mer
Lab Armor™ Vattenlöst pärlbad utan pärlor
Produktkod. 15640034 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
14 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15640034
Brand: Lab Armor™ 1012217
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lågt underhåll och miljövänligt alternativ till vattenbad. Dessa vattenlösa pärlbad använder metalliska pärlor istället för vatten, vilket ger exceptionell temperaturjämnhet.
  • Lågt underhåll
  • Miljövänlig - pärlor är återvinningsbara
  • Använd 50 % mindre el
  • Inga bakteriedödande medel behövs
  • Pärlor håller saker på plats, vilket eliminerar behovet av ställ och vikter
  • Badet är alltid redo, vilket eliminerar uppvärmningstider
  • Säkrare drift än oljebad
  • Torr, inert, giftfri aluminiumoxid säkerställer riskfri tömning, rengöring och påfyllning
  • Pärlor har hög värmeledningsförmåga:± 180 °C
  • Pärlor mäter 5 till 8 mm dia.
Obs: Pärlor måste köpas separat; kontakta Fishers kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Beskrivning Vattenfritt pärlbad
Kapacitet (metrisk) 14 l
För användning med (applikation) Uppvärmning av en mängd olika prover och behållare, inklusive tallrikar med flera brunnar, petriskålar och prover med öppen topp i alla vinklar. Pärlor kan också användas i en behållare för frysar, ugnar och inkubatorer.
Spänning 220 V