Läs mer
Kolmi Hopen™ Vattentäta CPE skoöverdrag
Handla allt Medicom Produkter
Tjocklek:
38 cm
41 cm
Beskrivning
- Engångs- och vattentät
- Avsedd att bäras av besökare, patienter eller vårdgivare
- Kan användas som ett objekt för miljökontroll i HACCP-metoder och olika industrier
- H10150-modellen är tjockare och mer motståndskraftig; kan användas i statiska arbetssituationer
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Material | CPE |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Tjocklek | 38 cm |
| För användning med (applikation) | Industriell |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |