Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar
Produktkod. 15112799
Total volym (metrisk) Tja:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Lock:
PE-plugg Septa
Silikon/PTFE, 45° Septa
Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15112799
Brand: Thermo Scientific™ 60180K201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera risken för kontaminering av injektionsflaskor före användning med 96-brunnars plattsatser förpackade med injektionsflaskor förseglade med individuella förslutningar.
Spara tid och minimera risken för kontaminering av flaskan före användning med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor och glasflaskor med förmonterade lock och septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Kit med insatta glasplattor med individuella förslutningar
Material Silikon, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Total volym (metrisk) Tja 400μ L
Inkluderar Flaska: 60180-V109; Lock: 60180-C100
Antal per förpackning 1
Profil Avsmalning
Kvantitet 1/Pk.
Well Design Deep Well
Höjd (metrisk) 42.5 mm
Ytterdiameter (metrisk) 6 mm