Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar
Produktkod. 15142799
Total volym (metrisk) Tja:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Lock:
PE-plugg Septa
Silikon/PTFE, 45° Septa
Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15142799
Brand: Thermo Scientific™ 60180K204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara tid och minimera risken för kontaminering av injektionsflaskor före användning med 96-brunnars plattsatser förpackade med injektionsflaskor förseglade med individuella förslutningar.
Spara tid och minimera risken för kontaminering av flaskan före användning med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor och glasflaskor med förmonterade lock och septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock PE-plugg Septa
Array 8 x 12
Förpackning 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Färg Clear
Produkttyp Glass Inserted Plate Kit with Individual Closures
Material Glass, Polyethylene
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 800 μL
Total volym (metrisk) Tja 1000 μl
Well Shape Round
Inkluderar Vial: 60180-V111; Cap: 60180-C101
Antal per förpackning 1
Profil Round
Kvantitet 1/Pk.
Höjd (metrisk) 40 mm
Ytterdiameter (metrisk) 7.6 mm