Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar
Produktkod. p-6154329
Total volym (metrisk) Tja:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Lock:
PE-plugg Septa
Silikon/PTFE, 45° Septa
Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15102799
Brand: Thermo Scientific™ 60180K200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara tid och minimera risken för kontaminering av injektionsflaskor före användning med 96-brunnars plattsatser förpackade med injektionsflaskor förseglade med individuella förslutningar.
Spara tid och minimera risken för kontaminering av flaskan före användning med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med individuella förslutningar. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor och glasflaskor med förmonterade lock och septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera Standard
Lock Silikon/PTFE, förslits 45° Septa
Array 8 x 12
Förpackning Individuellt inslagna
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Kit med insatta glasplattor med individuella förslutningar
Material Silikon, PTFE, Glas
Volym (metrisk) Tja 100μ L
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 200μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Inkluderar Flaska: 60180-V108; Lock: 60180-C100
Antal per förpackning 1
Profil Platt botten
Kvantitet 1/Pk.
Höjd (metrisk) 15.5 mm
Ytterdiameter (metrisk) 5.7 mm