Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars djupbrunnsplattor, rund U-botten, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Descripción
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 96-brunnars runda U-botten djupbrunnsplattor är designade för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för GC- och HPLC/UHPLC-applikationer med hög genomströmning. De är idealiska för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel.
Använd nivå 2 polypropenbrunnsplattor för rutinmässiga QA/QC-arbetsflöden, känsliga applikationer med lägre provkoncentrationer och datainsamling för totaljonkromatogram (TIC).
Dessa 96-brunnars plattor är certifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal 96-brunnars tätningsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2.
Plattor för prestandanivå 2– för applikationer med hög genomströmning
- Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
- Certifierade plastbrunnsplattor, tätningar, tejper
- GC-MS och LC-MS testade
- Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
- Lämplig för QA/QC-arbetsflöden och känsliga applikationer med låga provkoncentrationer
- Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
- Specifikationscertifierad
- Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
- 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
- Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
- Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
- Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
Especificaciones
Especificaciones
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifierad | Certifierad, GC/MS och LC/MS testad |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | SureSTART WebSeal Nivå 2 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 till 1100μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej belagd |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.