Läs mer
Fisherbrand™ Vägningspapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
500/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 76.2 x 76.2 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Kvantitet | 500/förpackning |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Vägningspapper |
| Form | Fyrkantig |