Läs mer
Sartorius™ Vägningstabeller
Produktkod. p-8006423 Handla allt Sartorius Produkter
Mått (L x B x H):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10529341
Brand: Sartorius™ YWT03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förhindra skador på vikternas yta med dessa vägningsbord.
  • Hög densitet av bordets solida material ger utmärkt stöd för vågar för att möta de högsta viktkraven såsom de som föreskrivs för kalibrering av vikter med hjälp av masskomparatorer
  • Rekommenderas om städning av vägningsområdet är ett stort krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Syntetisk sten
Mått (L x B x H) 900 x 600 x 760 mm
Vikt (metrisk) 300 kg
Typ Vägningstabell