Läs mer
Welch™ DuoSeal™ Vacuum Pumps
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Pluggtyp:
Kontinentaleuropeisk kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 220 V, 50 Hz |
| Mått (L x B x H) | 20 x 12 x 15 in. |
| Pluggtyp | Kontinentaleuropeisk kontakt |
| Vikt (engelska) | 112 lb. |
| Antal etapper | Two |