Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör till brunnplatta
Beskrivning
Försegla alla mikroplattformat effektivt för att minimera avdunstning och skydda prover från kontaminering och spill, säkerställ en konsekvent, tillförlitlig försegling med alla mikroplattformat med denna lättanvända, handhållna applikator, och få betydligt snabbare torkningstider än standardmetoder, och ta bort de flesta kromatografilösningsmedel på bara några minuter med lättanvända 96-prover.
Sealing Tape Applicator
Ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats and all types of tape with this easy to use, handheld applicator for Thermo Scientific™ WebSeal Sealing Tapes. They are packaged two per box.
Sample Concentrators
Remove most chromatography solvents in just minutes. Simple to operate and maintain, Thermo Scientific™ WebSeal Sample Concentrators allow quick, easy solvent evaporation from 96 well microplates, offering significantly quicker dry-down times than standard methods such as vacuum ovens or centrifuges. These evaporators offer significant throughput advantages for laboratories looking to accelerate microplate sample preparation. Depending on your throughput requirements, choose either the manually operated MiniVap Concentrator or the programmable, robot-ready UltraVap.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Produktlinje | Webseal |
| Färg | Clear |
| Produkttyp | Mikrotiterplatta med flaska |
| För användning med (utrustning) | 96-well Microtiter Plates |
| Material | Glass |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 100 μl |
| Total volym (metrisk) Tja | 100 μL |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.