Läs mer
Cytiva Whatman™ 1 Chr kromatografipapper
Produktkod. 11388804
Längd (metrisk):
100 m
20 cm
25 cm
57 cm
Bredd (metrisk):
2 cm
3.8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11388804
Brand: Cytiva 3001651
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker för att säkerställa uppsugningsförmågan och enhetligheten hos kapillärverkan som är viktig vid kemisk separation.
  • Typisk tjocklek: 0,18 mm
  • Linjärt flöde: 130 mm/30 min.
  • Slät yta
  • För allmänna analytiska separationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer.
Mått (L x B) 38,1 cm x 91,44 m (1,5 tum x 300 fot)
Filmtjocklek 0.18 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För allmänna analytiska separationer
Formatera Rulla
Kvalitet Årskurs 1 Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 100 m