Läs mer
Cytiva Whatman™ 1PS engångsfasskiljande papper
Diameter (metrisk) Insida:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Skapar ett hydrofobt filter som kan ersätta separationstratt i vissa applikationer. Whatman™ 1PS engångsfasseparerande papper är impregnerat med stabilt silikon för att tillåta lösningsmedelsfaser att passera igenom samtidigt som vattenfasen bibehålls.
Passar organiska lösningsmedelsfaser lättare eller tyngre än vatten men behåller vattenfasen.
- Hydrofobisk
- Använd hopvikt i konisk tratt
- Disponibel
- Eliminerar behovet av tvättning och torkning av separertrattar, korskontamination
Beställningsinfo
I cirklar med en diameter på 7 till 24 cm.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glasfiber/silikon |
| För användning med (applikation) | Vätskefasseparation |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Typ | Separatorpapper |
| Volym (engelska) | 2,53 oz. |
| Volym (metrisk) | 75 mL |
| Diameter (engelska) Insida | 5,9 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 150 mm |