Learn More
Cytiva Whatman™ 1PS engångsfasskiljande papper
Click to view available options
Diameter (metrisk) Insida:
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Unit Size:
Paket med 100
Description
Skapar ett hydrofobt filter som kan ersätta separationstratt i vissa applikationer. Whatman™ 1PS engångsfasseparerande papper är impregnerat med stabilt silikon för att tillåta lösningsmedelsfaser att passera igenom samtidigt som vattenfasen bibehålls.
Passar organiska lösningsmedelsfaser lättare eller tyngre än vatten men behåller vattenfasen.
- Hydrofobisk
- Använd hopvikt i konisk tratt
- Disponibel
- Eliminerar behovet av tvättning och torkning av separertrattar, korskontamination
Order Info
I cirklar med en diameter på 7 till 24 cm.
Specifications
Specifications
| Material | Glasfiber/silikon |
| För användning med (applikation) | Vätskefasseparation |
| Typ | Separatorpapper |
| Volym (engelska) | 0,50 oz. |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Diameter (engelska) Insida | 3,54 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 90 mm |