Läs mer
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Produktkod. p-3491045
Formatera:
1000 ark
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 25
Varje
Produktkod. 11378904
Brand: Cytiva 3031915
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters utan tillsatser
  • Typisk tjocklek: 0,50 mm
  • Typiskt linjärt flöde: 225 mm/30 min.
  • Mjuk yta
  • Huvudsaklig tillämpning vid elektrofores av stora molekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 31 ET Chr cellulosakromatografirulle är ett extremt snabbt 0,50 mm papper för elektrofores av stora molekyler.
Mått (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum)
Filmtjocklek 0.5 mm
Avsluta Mjuk
För användning med (applikation) Elektrofores av stora molekyler
Formatera Ark
Kvalitet Betyg 31 ET Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 18,1 tum
Bredd (metrisk) 46 cm
Flödeshastighet 225 mm/30 min.
Längd (metrisk) 57 cm