Läs mer
Cytiva Whatman™ Askfria urklipp
Produktkod. 11909347
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11909347
Brand: Cytiva 1703050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra filtreringshastigheten genom att koagulera fällningar eller suspensioner för att bilda ett tjockt kvarhållande förfilterskikt ovanpå vanligt filterpapper.
Förbättra filtreringshastigheten genom att koagulera fällningar eller suspensioner för att bilda ett tjockt kvarhållande ''förfilter''-skikt ovanpå vanligt filterpapper.
  • Förbättra filtreringshastigheten genom att koagulera fällningar eller suspensioner för att bilda tjock retention“ förfilter” lager ovanpå vanligt filterpapper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Askhalt: 0,015 %
Kvantitet 500 g
Typ Askfria urklipp