Läs mer
Cytiva Whatman™ Benchkote Ytskyddsark
Produktkod. p-34622
Kvantitet:
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11353195
Brand: Cytiva 2300917
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimera röran och kontaminering under spill. Whatman™ Benchkote materialet har ett högkvalitativt, slätt, absorberande lager av labbpapper som suger upp vätskespill. Ett andra laminerat polyetenskikt förhindrar genomströmning till arbetsytan.
  • Stark:Benchkote ytskyddet är starkt och rivtåligt när det är vått eller torrt
  • Enkel att använda: Slät vit yta kan skrivas på med bläck eller penna och ligger platt
  • Rengör: Lämplig för mättnad med desinfektionsmedel för att skydda bänkar där patogener och andra bakterier finns närvarande
  • Disponibel:Benchkote papper kan förbrännas efter användning
  • Säker förbränning: Polyetenskiktet förbrukas snabbt vid förbränning och smälter eller droppar inte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Material Polyeten
Längd (metrisk) 460 mm
Bredd (metrisk) 570 mm
Mått (L x B) 460 x 570mm
Stödmaterial Polyeten
Tjocklek 0.22mm
Kvantitet 100 ark