Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberförberedare, klass GF/D
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
25 mm
35 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
Fungerar som ett förfilter när det används med GF/B mikrofiberfilter. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberförfilter, grad GF/D ger effektivt membranskydd, speciellt under vätskescintillationsräkning.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
- Tjock och erbjuder hög lastkapacitet
- Fungerar som ett förfilter när det används med GF/B.
- Passar de flesta filterhållare
- Nominell partikelretention på 2,7 μm
- Snabb filtreringshastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 121 g/m 2 |
| Beskrivning | GE:s Whatman Fina membranfilter av kvalitet GF/D är tjocka och erbjuder god belastningskapacitet. GF/D kan även fungera som ett förfilter när det används med GF/B, och det finns i många storlekar för att passa de flesta filterhållare. |
| Formatera | Skiva |
| Material | Borsilikatglas |
| Partikelretention | 2.7μ m |
| Flödeshastighet | 2,6 s/100 ml/tum 2 |
| För användning med (applikation) | Mycket lämplig för användning i applikationer som involverar luftfiltrering och för gravimetrisk analys av flyktiga material där antändning är inblandad. På grund av det låga motståndet rekommenderas det för vätskeflöde och hög partikelbelastningskapacitet. |
| Kvalitet | Betyg GF/D |
| Kvantitet | 25 förpackning |
| Visa mer |