Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberförberedare, klass GF/D
Produktkod. 11320604
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
25 mm
35 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11320604
Brand: Cytiva 1823150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fungerar som ett förfilter när det används med GF/B mikrofiberfilter. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberförfilter, grad GF/D ger effektivt membranskydd, speciellt under vätskescintillationsräkning.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
  • Tjock och erbjuder hög lastkapacitet
  • Fungerar som ett förfilter när det används med GF/B.
  • Passar de flesta filterhållare
  • Nominell partikelretention på 2,7 μm
  • Snabb filtreringshastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 121 g/m 2
Beskrivning GE:s Whatman Fina membranfilter av kvalitet GF/D är tjocka och erbjuder god belastningskapacitet. GF/D kan även fungera som ett förfilter när det används med GF/B, och det finns i många storlekar för att passa de flesta filterhållare.
Formatera Skiva
Material Borsilikatglas
Partikelretention 2.7μ m
Flödeshastighet 2,6 s/100 ml/tum 2
För användning med (applikation) Mycket lämplig för användning i applikationer som involverar luftfiltrering och för gravimetrisk analys av flyktiga material där antändning är inblandad. På grund av det låga motståndet rekommenderas det för vätskeflöde och hög partikelbelastningskapacitet.
Kvalitet Betyg GF/D
Kvantitet 25 förpackning
Form Cirkel
Temperatur (engelska) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Max 500 °C
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 675μ m
Typ Förfilter
Vattenflöde 681 ml/min
Diameter (engelska) 5,9 tum
Diameter (metrisk) 150 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.