Läs mer
Cytiva Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberförberedare, klass GF/D
Produktkod. 11370594
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
25 mm
35 mm
42,5 mm
47 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11370594
Brand: Cytiva 1823047
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fungerar som ett förfilter när det används med GF/B mikrofiberfilter. Whatman™ Bindemedelsfria glasmikrofiberförfilter, grad GF/D ger effektivt membranskydd, speciellt under vätskescintillationsräkning.
Whatman glasmikrofiberfilter utan bindemedel har lågt motstånd mot vätskeflöde och hög partikelladdningskapacitet. Dessa filter kan användas vid temperaturer upp till 500 °C. Den fina kapillärstrukturen hos glasfiberfilter kan absorbera stora mängder vatten, vilket möjliggör punkttester och vätskescintillationsräkningsmetoder.
Glasmikrofiberfilter används främst i applikationer som luft- eller vattenövervakning och kan användas som förfilter för membran.
  • Tjock och erbjuder hög lastkapacitet
  • Fungerar som ett förfilter när det används med GF/B.
  • Passar de flesta filterhållare
  • Nominell partikelretention på 2,7 μm
  • Snabb filtreringshastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 121 g/m 2
Beskrivning GE:s Whatman Fina membranfilter av kvalitet GF/D är tjocka och erbjuder god belastningskapacitet. GF/D kan även fungera som ett förfilter när det används med GF/B, och det finns i många storlekar för att passa de flesta filterhållare.
Formatera Skiva
Material Borsilikatglas
Partikelretention 2.7μ m
Flödeshastighet 2,6 s/100 ml/tum 2
Kvalitet Betyg GF/D
Kvantitet 100 pack
Form Cirkel
Temperatur (engelska) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Max 500 °C
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 675μ m
Typ Förfilter
Vattenflöde 681 ml/min
Diameter (engelska) 1,8 tum
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.