Läs mer
QIAGEN QIAcard blodfläck
Kvantitet:
100-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. 4 provområden per kort.
- Icke-indikerande och icke-FTA-behandlat kort designat för insamling, korttidshantering av prover.
- Till skillnad från FTA Kort, Bloodstain Cards är inte belagda med en skyddande kemisk cocktail och DNA är risk för nedbrytning och skada.
- Bekväm transport av blod och kroppsvätskor med skyddshölje medföljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Kort |
| För användning med (applikation) | Uppsamling och transport av blod och kroppsvätskor |
| Kvantitet | 100-pack |
| Provvolym | 125 μL per provyta |