Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosaacetatmembran
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Typ av membran:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
Förbereder flytande scintillationscocktail för scintillationsmätningar. Whatman™ Cellulosaacetatmembran är mycket värmebeständiga och kan filtrera heta vätskor och heta gaser.
- Låg proteinbindningskapacitet
- Hydrofil
- Förbättrad lösningsmedelsbeständighet och värmebeständighet
- Kan användas för vätskor eller gaser upp till 180 °C
- Steriliserbar med vilken metod som helst utan att offra integritet
För filtrering med vattenhaltiga eller alkoholhaltiga lösningsmedel och gaser
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Cellulosaacetat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 12 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Typ av membran | OE 67 |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 142 mm |