Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosaacetatmembran
Produktkod. 11349024
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Typ av membran:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 11349024
Brand: Cytiva 10404014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbereder flytande scintillationscocktail för scintillationsmätningar. Whatman™ Cellulosaacetatmembran är mycket värmebeständiga och kan filtrera heta vätskor och heta gaser.
  • Låg proteinbindningskapacitet
  • Hydrofil
  • Förbättrad lösningsmedelsbeständighet och värmebeständighet
  • Kan användas för vätskor eller gaser upp till 180 °C
  • Steriliserbar med vilken metod som helst utan att offra integritet
För filtrering med vattenhaltiga eller alkoholhaltiga lösningsmedel och gaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Cellulosaacetat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 12 s/100 ml/12,5 cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran OE 67
Antal per förpackning 100/Pk.
Diameter (metrisk) 50 mm