Läs mer
Cytiva Whatman™ Cellulosa extraktion fingerborg
Diameter (metrisk) Insida:
25 mm
28 mm
31 mm
33 mm
41 mm
75 mm
80 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
100 mm
123 mm
250 mm
Väggtjocklek:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
3 mm
Kvalitet:
603
603T
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Säkerställer optimal passform med sitt breda utbud av storlekar som lämpar sig för användning i fingerborgshållare och automatiserade extraktionsapparater. Whatman™ Cellulosaextraktionshylsor är gjorda av högkvalitativ cellulosa för utmärkt mekanisk styrka och retention.
- För alla automatiserade extraktionsapparater
- Högkvalitativt cellulosamaterial
- Mått matchade exakt till fingerborgshållare
Beställningsinfo
Extra hänsyn till väggtjocklek bör tas vid beräkning av ytterdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar. |
| Diameter (engelska) Insida | 2,9 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 75 mm |
| Material | Cellulosa |
| Väggtjocklek | 2,5 mm |
| För användning med (applikation) | För analys av fetter eller bekämpningsmedel i livsmedel och jordmaterial samt i många andra procedurer som involverar en fast-vätskeextraktion |
| Kvalitet | 603 |
| För användning med (utrustning) | För automatiserade extraktionsapparater |
| Längd (engelska) | 9,8 tum |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Visa mer |