Läs mer
Cytiva Whatman™ Kromatografipapper - Betyg 2727: Ark
Längd (metrisk):
19,05 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
19,05 cm
58 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Tjocklek : 1,40
mm Flödeshastighet : 180 mm/30 min
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 2727 Chr cellulosakromatografiark är ett 1,40 mm papper för separering av mycket stora mängder substans. |
| Mått (L x B) | 19 x 19 cm |
| Filmtjocklek | 1.4 mm |
| För användning med (applikation) | För separation av mycket stora mängder ämne |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | Betyg 2727 Chr |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 7,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 19,05 cm |
| Flödeshastighet | 180 mm/30 min. |
| Visa mer |