missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Whatman™ FF80HP Membranes
Handla allt Cytiva Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
FF80HP Membrane
Beschreibung
- Uniform surface without unincorporated nitrocellulose powder
- A fine structure fiber distribution provides large internal surfaces for binding proteins
- Exceptional intra- and inter-lot consistency with a coefficient of variation (CV) for capillary rise of < 10%
- Improved assay consistency and reproducible limit of detection
- Reduced assay optimization costs, compared to a less consistent membrane
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyester Backing |
| Material (membran) | Nitrocellulose |
| Flödeshastighet | 60 to 100 s/4 cm |
| För användning med (applikation) | High Density Samples in a Lateral Flow Assay |
| Inkluderar | 100 μm Backing |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 200 μm |
| Typ | FF80HP Membrane |
| Längd (metrisk) | 297 mm |
| Bredd (metrisk) | 210 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur