Läs mer
Cytiva Foil-Barrier Sample Bags
Förslutningstyp:
Dragkedja
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Zip to lock
- Resealable
- For cards 95 x 130mm
- For use with 903 protein saver cards
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Resealable |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| För användning med (utrustning) | 903 Protein Saver cards, 95 x 130 mm |
| Produkttyp | Provpåse |