Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Tvättbuffert
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
För kontamineringsfri insamling, lagring och transport av DNA-prover.
QIAcard FTA Tvättbuffert används för att rena nukleinsyror som lagras på FTA kort.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | QIAcard FTA kort, anger FTA kort och EasiCollect anordning |
| För användning med (applikation) | Snabb rening av DNA från blod, celler, vävnad, jäst, bakterier |
| Kvantitet | 500 ml |