Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 3MM Chr cellulosakromatografipapper: Cirklar
Längd (metrisk):
2,4 cm
2,5 cm
Material:
Bomullslinters
Cellulosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beschreibung
Tillverkade och testade typiskt för kromatografiska tekniker, vilket säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan.
- Ren cellulosa tillverkad helt av högsta kvalitet bomullslinters utan några tillsatser
- Tjocklek: 0,34 mm
- Flödeshastigheten är 130 mm/30 min.
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Grade 3 MM Chr cellulosakromatograficirklar är ett 0,34 mm papper för allmän kromatografi och elektrofores. |
| Mått (L x B) | 2,4 cm (0,94 tum) |
| Filmtjocklek | 0.34 mm |
| För användning med (applikation) | För allmän kromatografi och elektrofores |
| Formatera | Cirkel |
| Kvalitet | Grad 3 mm Chr |
| Längd (engelska) | 0,94 tum |
| Material | Bomullslinters |
| Flödeshastighet | 130 mm/30 min. |
| Längd (metrisk) | 2,4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur