Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 603 Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 11333085
Diameter (metrisk) Insida:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Väggtjocklek:
1,5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11333085
Brand: Cytiva 10350242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varierar i storlek och längd för att säkerställa optimal passform.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles är för användning med att extrahera bekämpningsmedel från miljöprover och fettanalyser inom livsmedelsindustrin
Fingerborgen av ren cellulosa
  • Tillverkad av ren bomullscellulosa
  • För utvinning av bekämpningsmedel från miljöprover, fettanalys inom livsmedelsindustrin
  • Fingerringar med en tjocklek har en väggtjocklek på cirka 1 mm
  • Dubbel tjocklek fingerborg har∽ 2 mm väggtjocklek
Borosilikatglas Fingerborg
  • För extraktion med hög temperatur upp till °550 C (1022 °F). Även för användning av lösningsmedel som är oförenliga med cellulosahylsor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Beskrivning 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles gjorda av högkvalitativ cellulosa tillgängliga i en mängd olika storlekar.
Diameter (metrisk) Insida 33 mm
Material Cellulosa
Väggtjocklek 1,5 mm
För användning med (applikation) Att analysera fetter och extrahera organiska föreningar
Kvalitet 603
Längd (metrisk) 94 mm
Max. Temperatur (engelska) 266 °F
Max. Temperatur (metrisk) 130 °C
Produkttyp Extraktionsfingerborg