Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass GB003 läskpapper
Produktkod. 10693321
Längd (metrisk):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Mått (LxB):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10693321
Brand: Cytiva 10426890
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer att ingen kontaminering inträffar under överföringsstegen. Whatman™ Klass GB003 läskpapper eliminerar ark till ark variationer med exakt skurna membranstorlekar.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Säkerställer att ingen kontaminering inträffar under överföringsstegen
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografi och blottingtekniker. Detta säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga för att erhålla rena och jämna överföringar under blotting
  • Whatman 3MM Chr anses vara industristandarden för blottingprocedurer
  • Bekväma storlekar tillgängliga i ark exakt skurna till de mest populära gel- och transfermembranstorlekarna. Tillåter“ ur lådan” användning och eliminerar ark-till-ark-variationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 60 cm
För användning med (applikation) Allmänt papper som används som membrangelstöd
Bredd (engelska) 23,6 tum
Formatera Ark
Material Ren cellulosa
Längd (engelska) 11,8 tum
Mått (LxB) 30 x 60 cm
Tjocklek 0.8 mm
Kvalitet GB003