Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass GB003 läskpapper
Längd (metrisk):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Mått (LxB):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Säkerställer att ingen kontaminering inträffar under överföringsstegen. Whatman™ Klass GB003 läskpapper eliminerar ark till ark variationer med exakt skurna membranstorlekar.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Säkerställer att ingen kontaminering inträffar under överföringsstegen
- Tillverkad och testad specifikt för kromatografi och blottingtekniker. Detta säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga för att erhålla rena och jämna överföringar under blotting
- Whatman 3MM Chr anses vara industristandarden för blottingprocedurer
- Bekväma storlekar tillgängliga i ark exakt skurna till de mest populära gel- och transfermembranstorlekarna. Tillåter“ ur lådan” användning och eliminerar ark-till-ark-variationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 58 cm |
| Bredd (metrisk) | 60 cm |
| För användning med (applikation) | Allmänt papper som används som membrangelstöd |
| Bredd (engelska) | 23,6 tum |
| Formatera | Ark |
| Material | Ren cellulosa |
| Längd (engelska) | 22,8 tum |
| Mått (LxB) | 58 x 60 cm |
| Tjocklek | 0.8 mm |
| Kvalitet | GB003 |