Läs mer
Cytiva Whatman™ HEPA-Cap Engångskapslar för luftfiltrering
Produktkod. 10191381
Filtreringsområde:
1300 cm 2
625 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10191381
Brand: Cytiva 67027500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Behåller 99,97 % av alla partiklar ;≥ 0,3μ m i luft- och gasströmmar. Whatman™ HEPA-Cap Luftfiltreringskapslar för engångsbruk används i hela den vetenskapliga, forsknings- och industriella miljön i en mängd olika luft- och gasfiltreringsapplikationer där hög retention, smutshållande kapacitet och flödeshastigheter krävs.
  • Polyesterlaminerat glasmikrofiber
  • Filtrera instrumentluften och bibehåll partikelfri luft till miljökammare
  • Dubbelriktat flöde
  • Slitstarkt polypropenhölje
  • Autoklaveringsbar
  • Max hustryck: 4,1 bar (60psi)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning HEPA-CAP 75, inlopp 3/8 till 1/2 tum trappad hulling, utlopp 3/8 till 1/2 tum trappad hulling
Material (membran) Polyesterlaminerat glasmikrofiber
Filtreringsområde 1300 cm 2
Material för hölje Polypropen
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Typ Engångs luftfiltreringskapsel