Läs mer
Cytiva Whatman™ HEPA-Cap Engångskapslar för luftfiltrering
Filtreringsområde:
1300 cm 2
625 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Behåller 99,97 % av alla partiklar ;≥ 0,3μ m i luft- och gasströmmar. Whatman™ HEPA-Cap Luftfiltreringskapslar för engångsbruk används i hela den vetenskapliga, forsknings- och industriella miljön i en mängd olika luft- och gasfiltreringsapplikationer där hög retention, smutshållande kapacitet och flödeshastigheter krävs.
- Polyesterlaminerat glasmikrofiber
- Filtrera instrumentluften och bibehåll partikelfri luft till miljökammare
- Dubbelriktat flöde
- Slitstarkt polypropenhölje
- Autoklaveringsbar
- Max hustryck: 4,1 bar (60psi)
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | HEPA-CAP 36, inlopp 1/4 till 3/8 tum trappad hulling, utlopp 1/4 till 3/8 tum trappad hulling |
| Material (membran) | Polyesterlaminerat glasmikrofiber |
| Filtreringsområde | 625 cm 2 |
| Material för hölje | Polypropen |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Antal per förpackning | 1 Styck |