Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran: ME24
Diameter (metrisk):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Yttyp:
Rutnät
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
- Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
- Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
- Porstorlek: 0,2 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Att kvantitativt utvärdera antalet mikroorganismer |
| Kvalitet | ME 24 |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose