Läs mer
Cytiva Whatman™ Icke-sterila ME 25 blandade cellulosaestermembran
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Rutnätsfärg:
EJ TILLÄMPLIGT
Grön/svart
Svart
Vitt
Storlek (metrisk) Rutnät:
3,1 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Erbjuder en större adsorption av produkt med en hög grad av inre yta. Whatman™ Icke-sterila ME25 blandade cellulosamembran finns tillgängliga enkla för automatiska koloniräkningsapplikationer, såväl som rutnät för att hjälpa till vid manuella räkneprocedurer.
Består av cellulosaacetat och cellulosanitrat som kännetecknas av en slät och enhetlig yta. Färgkontrast från filterytan underlättar partikeldetektering och minimerar trötthet i ögonen.
- Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
- Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
- Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
- Porstorlek: 0,45 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön/svart |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Rutnätsfärg | Grön/svart |
| Proteinbindningskapacitet | Intermediär |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Storlek (metrisk) Rutnät | 3,1 mm |
| Yttyp | Rutnät |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ME25/41, 0.45 µm 50 mm, 100 pack
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.