Läs mer
Cytiva Whatman™ Nylon Membran
Produktkod. 11304874
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11304874
Brand: Cytiva 7404002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel och hållbar för enklare hantering. Cytiva Nylon Membran är naturligt hydrofila, vilket eliminerar behovet av vätmedel och förvätning vid filtrering av vattenlösningar.
  • Rena nylonmembran
  • Rivtålig
  • Filtrera många organiska lösningsmedel
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
  • Bioteknologiska tillämpningar inkluderar filtrering av vävnadsodlingsmedia, mikrobiologiska medier, buffertar och lösningar
  • Används i kromatografi för att filtrera prover, vattenhaltiga och organiska mobila faser, vakuumavgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nylon
Porstorlek 0,45 μm
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100/Pk.
Diameter (metrisk) 25 mm