Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar: 36TC
Produktkod. 11339144
Porstorlek:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
Inloppsstil:
1-1/2 tum. Sanitär inlopp
1/4 MNPT
1/4-3/8 tum. SB Barb
1/4-3/8 tum. SB-rör
Outlet stil:
1-1/2 tum. Sanitetsuttag
1/4-3/8 tum. SB Barb
1/4-3/8 tum. SB-rör
Inkluderar:
Endast filterkapsel
Fyllning Bell
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11339144
Brand: Cytiva 67143601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Polycap TC-filter för sterilfiltrering av biologiska och vävnadskulturvattenlösningar
  • Tvåskiktsfilter för lång livslängd, hög effektivitet
  • Steril, icke-pyrogen
  • Steriliserande filtreringskapslar
  • 0,2 μm kapslar möter bakterieretention per ASTM F838-83
  • Lågproteinbindande membran
  • hydrofil; låga extraherbara ämnen
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Två lager polyetersulfon (PES)
Användningsområden:
Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polycap TC 36 kapselfilter, 0,2/0,1μ m, steril, med SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2/0,1μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 440 cm 2
För användning med (applikation) Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
Material för hölje Polypropen
Inkluderar Endast filterkapsel
Inloppsstil 1/4-3/8 tum. SB-rör
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil 1/4-3/8 tum. SB-rör
Typ Filterkapsel