Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar: 36TC
Porstorlek:
0,2/0,1μ m
0,2/0,2μ m
0,6/0,45μ m
Inloppsstil:
1-1/2 tum. Sanitär inlopp
1/4 MNPT
1/4-3/8 tum. SB Barb
1/4-3/8 tum. SB-rör
Outlet stil:
1-1/2 tum. Sanitetsuttag
1/4-3/8 tum. SB Barb
1/4-3/8 tum. SB-rör
Inkluderar:
Endast filterkapsel
Fyllning Bell
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Tvåskiktsfilter för lång livslängd, hög effektivitet
- Steril, icke-pyrogen
- Steriliserande filtreringskapslar
- 0,2 μm kapslar möter bakterieretention per ASTM F838-83
- Lågproteinbindande membran
- hydrofil; låga extraherbara ämnen
- Med inloppsventil
- Filtermedia: Två lager polyetersulfon (PES)
Användningsområden:
Steril filtrering av biologiska och vävnadsodlingslösningar. Främst för vattenlösningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polycap TC 150 kapselfilter, 0,2/0,2μ m, med 1 1/2 i sanitetsinlopp och utlopp (1 st) |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2/0,2μ m |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inkluderar | Endast filterkapsel |
| Inloppsstil | 1-1/2 tum. Sanitär inlopp |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | 1-1/2 tum. Sanitetsuttag |
| Typ | Filterkapsel |