Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF
Produktkod. 11340824
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 1 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Outlet stil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11340824
Brand: Cytiva 67007501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Steriliserar och tar bort partiklar från luft/gas/vätskeströmmar. Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF säkerställer rena inerta gaser i flaskfyllningslinjer och isolering av avgaser från jäskärl.
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil på inloppet.
  • Integritet testbar
  • Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
  • Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap TF 75, 0,1μ m, med 3/8 i SB inlopp och utlopp (1 st)
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,1μ m
Filtreringsområde 1000 cm 2
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Stegformad hulling för 6 till 1 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Kvantitet 1 vardera
Diameter (metrisk) skiva 75 mm