Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
1 μm
Inloppsstil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 1 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Outlet stil:
Manlig nationell rörgänga (MNPT)
Nationell honrörsgänga (FNPT)
Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang
Stegformad hulling för 6 till 10 mm (1/4 till 3/8 tum) slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Steriliserar och tar bort partiklar från luft/gas/vätskeströmmar. Whatman™ Polycap Engångskapslar, 75 TF säkerställer rena inerta gaser i flaskfyllningslinjer och isolering av avgaser från jäskärl.
Filtrering av organiska lösningar, aggressiva lösningar, luft och gas; kan även användas som ventil på inloppet.
- Integritet testbar
- Dubbelriktat flöde: vissa applikationer kan kräva orientering
- Filtermedia: Hydrofobt PTFE-membran
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap TF 75, 1,0μ m, med 1/2 in SB inlopp och utlopp (1 st) |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 1 μm |
| Filtreringsområde | 1000 cm 2 |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | Stegformad hulling för 10 till 12 mm (3/8 till 1/2 tum) slang |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Visa mer |