Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap HD engångskapslar, 150 HD
Porstorlek:
0,45 μm
5 μm
10μ m
20μ m
Inloppsstil:
Med 1/2 tums slanghulling (HB) inlopp/utlopp
Med Kvinna NPT inlopp/utlopp
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Tillåter användning med ett brett utbud av lösningar, pH och temperatur
- Högt flöde och hög retentionskapacitet
- Kan steriliseras genom autoklavering med ånga vid 121 C °i 20 minuter
- Manuell avluftning med luerlås för att tömma luft från uppströms eller fungera som en injektions- eller provport
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polycap HD 150 kapselfilter, 0,45μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st) |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| För användning med (applikation) | Polycap HD 150 |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Med Kvinna NPT inlopp/utlopp |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Kvantitet | 5/Pk. |