Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engångskapslar: 75 HD
Porstorlek:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10μ m
20μ m
Inloppsstil:
FNPT
MNPT
Slang Barb
Steg Barb
Outlet stil:
FNPT
MNPT
Slang Barb
Steg Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Integritet testbar
- Med inloppsventil
- Filtermedia: Monofilament anisotropt polypropen (MAPP) filter
- Kan steriliseras genom autoklavering med ånga eller etylenoxid (EtO)
- Retention (med luftrening),< 2 ml
- Max tryck: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering av vattenlösningar, biologiska ämnen, bläck och pigment, fotografiska emulsioner, mat och dryck, lösningsmedel. Erbjuder bred kapacitet mellan grovpappersfilter och mikroporösa membran.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Polycap HD 75 kapselfilter, 10.0μ m, med FNPT inlopp och utlopp (5 st) |
| Material (membran) | Monofilament anisotropisk polypropen |
| Porstorlek | 10μ m |
| Filtreringsområde | 805 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering av högskräpande lösningar och förfiltrering av aggressiva kemiska lösningar. Erbjuder bred kapacitet mellan grovpappersfilter och mikroporösa membran. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | FNPT |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Outlet stil | FNPT |