Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ HD engångskapslar: 75 HD
Produktkod. 11359124
Porstorlek:
0,45 μm
1 μm
5 μm
10μ m
20μ m
Inloppsstil:
FNPT
MNPT
Slang Barb
Steg Barb
Outlet stil:
FNPT
MNPT
Slang Barb
Steg Barb
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11359124
Brand: Cytiva 2710
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder hög filtreringseffektivitet och utmärkt filtratrenhet på grund av dess material och tillverkningsmetoder. Whatman™ Polycap™ HD engångskapslar passar mellan grovfilter och mikroporösa membranfilter som används för slutfiltrering.
  • Integritet testbar
  • Med inloppsventil
  • Filtermedia: Monofilament anisotropt polypropen (MAPP) filter
  • Kan steriliseras genom autoklavering med ånga eller etylenoxid (EtO)
  • Retention (med luftrening),< 2 ml
  • Max tryck: 4,1 bar (60 psi)
Filtrering av vattenlösningar, biologiska ämnen, bläck och pigment, fotografiska emulsioner, mat och dryck, lösningsmedel. Erbjuder bred kapacitet mellan grovpappersfilter och mikroporösa membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Polycap HD 75 kapselfilter, 0,45μ m, med 1/2 i HB inlopp och utlopp (5 st)
Material (membran) Monofilament anisotropisk polypropen
Porstorlek 0,45 μm
Filtreringsområde 805 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering av högskräpande lösningar och förfiltrering av aggressiva kemiska lösningar. Erbjuder bred kapacitet mellan grovpappersfilter och mikroporösa membran.
Material för hölje Polypropen
Inloppsstil Slang Barb
Max. Tryck 4,1 bar (60 psi)
Outlet stil Slang Barb