Läs mer
Cytiva Whatman™ Polycap™ TC kapslar med hög kapacitet
Beskrivning
Innehåller två lager polyetersulfonmembran— inneboende hydrofil, låg i extraherbara ämnen, utmärkta flödeshastigheter. Låga proteinbindande egenskaper gör kapslar idealiska för användning med biologiskt känsliga lösningar.
- Porstorlek 0,8/0,2 μm
- Filtreringsområde: 440, 930 eller 1900 cm 2
- Ventilen evakuerar all luft för snabb filtrering
- Uttaget är skyddat för att förhindra beröringskontamination under installationen
- Standard slanghylsanslutningar
- Slitstarkt polypropenfilterhus klarar ett maximalt arbetstryck på 4,1 bar (60psi)
- Försteriliserad ISO-driven renrumstillverkning säkerställer produktkonsistens
- Stämplade partinummer säkerställer spårbarhet för alla kritiska komponenter
Lämplig för farmaceutiska vattenlösningar, vävnadsodlingsmedia, reagensberedning, virussuspensioner, partikelräkningslösningar, rengörings- och sköljlösningar.
Uppfyllande
Pass HIMA Challenge Test for Sterilizing Grade Filters to retain >107CFU/cm2 Brevundimonas diminuta per ASTM™ 838-83 and FDA guidelines; microbial retention correlated to 100% integrity testing during manufacturing.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Polycap TC 150 kapselfilter, 0,8/0,2μ m, steril, med 1/2 in SB inlopp och utlopp plus påfyllningsklocka (1 st+ FB) |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,8/0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 1900 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Lämplig för farmaceutiska vattenlösningar, vävnadsodlingsmedia, reagensberedning, virussuspensioner, partikelräkningslösningar, rengörings- och sköljlösningar. |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsanslutning (metrisk) | 10 till 12 mm |
| Inloppsstil | Steg Barb |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Visa mer |