Läs mer
Cytiva Whatman™ Avloppsskivor av polyester
Produktkod. p-4673295
Diameter (metrisk):
10 mm
22 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11909327
Brand: Cytiva 230300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en plan yta för att undvika att filtret går sönder eller går sönder. Whatman™ Polyester dräneringsskivor används för att stödja membranfilter. De finns i en mängd olika diametrar för användning i en rad olika enheter.
För användning med membranhårdvara där extra stöd behövs för förbättrad flödeshastighet och genomströmning. Kan användas som en separator mellan membran i seriella stackfiltreringsapplikationer.
  • Kemiskt inert polyester
  • 100 μm tjocklek
  • Pärmfri
  • Finns i flera diametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Membranfilter
Material Polyester
För användning med (applikation) Membranfiltrering, stackfiltrering
Tjocklek (metrisk) 100μ m
Typ Dränera skiva
Diameter (metrisk) 10 mm