Läs mer
Cytiva Whatman™ Solvent IFD, 0.2μm, 50mm, polypropylene
Inloppsanslutning (metrisk):
Endast 1/8 tums slang
slangdiameter 0,8 till 4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Faster than traditional mobile phase preparation
- Chemically resistant polypropylene membrane and housing, built to filter solvent mobile phases without expensive stand-alone degassing equipment
- Air vent on inlet with luer lock cap
- Integrity-testable with the bubble point method
- End fittings included – for replacement rings and caps, see our IFD end fitting kit
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Solvent IFD, 0.2 μm, 50 mm, polypropylene, 1/8 in. diameter tubing only (10 pcs) |
| Porstorlek | 0.2 μm |
| Filtreringsområde | 16 cm2 |
| För användning med (applikation) | Whatman Aqueous and Solvent IFD Inline Filter Degassers |
| Material för hölje | Polypropylene |
| Inloppsanslutning (metrisk) | Endast 1/8 tums slang |
| Kvantitet | 10 pieces |
| Typ | Solvent IFD |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |